Przejdź do
SYNPLE-B031
Wkład z odczynnikiem Cbz Protection
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Synple
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Wkład z odczynnikami do tworzenia amidów (dla soli aminowych) to wkład z odczynnikami do Synple 2 Automated Synthesizer, który umożliwia sprzęganie amidowe kwasów karboksylowych i amin. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do sprzęgania i oczyszczania amidów.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne substraty: kwasy karboksylowe, pierwszorzędowe i drugorzędowe sole alkiloaminoweZawartość kasety:
  • Supported carbodiimide i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
  • SCX2 (do oczyszczania)
  • Węglan nośnika (zmiatacz kwasów)Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Features and Benefits
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość obsługi - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)