Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 0.1 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Wkład z odczynnikiem Biotin tag-PEG4-COOTfp to wkład z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2, który umożliwia znakowanie biotyną amin poprzez reakcję acylowania. Wkład zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do łączenia wybranego substratu aminowego z biotyną.
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Końcowa grupa funkcyjna: aktywny ester
Kompatybilne substraty: aminy, sole aminowe
Zawartość kasety:
Powiązane wkłady:
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Końcowa grupa funkcyjna: aktywny ester
Kompatybilne substraty: aminy, sole aminowe
Zawartość kasety:
- Baza (wspomagana trietyloamina)
- Węglan na bazie krzemionki (do oczyszczania)
- Łącznik biotyny
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-BT002 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-NH2
- SYNPLE-BT003 Odczynnik-kartridż Znacznik biotyny-PEG3-NH2
- SYNPLE-BT004 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-NH2
- SYNPLE-BT012 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT013 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT014 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT022 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-a-COOTfp
- SYNPLE-BT023 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-a-COOTfp
- SYNPLE-BT024 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-a-COOTfp
- SYNPLE-BT032 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-COOTfp
- SYNPLE-BT033 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-COOTfp
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użycia - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?