Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaction suitability
reaction type: PROTAC formation
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kartridż z odczynnikiem VHL-COOH-PEG4 to kartridż z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2 Automated Synthesizer, który umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i badań PROTAC® (chimer ukierunkowanych na proteolizę). Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do połączenia wybranej przez użytkownika aminy z łącznikiem zakończonym kwasem karboksylowym poprzez sprzężenie amidowe. Ta kaseta zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL) ((S,R,S)-AHPC) i łącznik PEG. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Cel ligazy E3 i ligand: von Hippel-Lindau (VHL), (S,R,S)-AHPC
Terminalna grupa funkcyjna: kwas karboksylowy
Kompatybilne substraty: amina
Zawartość kasety:
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze bloki konstrukcyjne do degradacji białek.
Cechy i zalety platformy Synple
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Cel ligazy E3 i ligand: von Hippel-Lindau (VHL), (S,R,S)-AHPC
Terminalna grupa funkcyjna: kwas karboksylowy
Kompatybilne substraty: amina
Zawartość kasety:
- Wspierany karbodiimid i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
- Obsługiwany węglan (zmiatacz kwasów)
- SCX2 (do oczyszczania)
- Odczynnik degradujący blok łączący
- SYNPLE-P001 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG1
- SYNPLE-P002 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG2
- SYNPLE-P003 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG3
- SYNPLE-P004 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG4
- SYNPLE-P005 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG5
- SYNPLE-P022 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG2
- SYNPLE-P023 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG3
- SYNPLE-P024 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG4
- SYNPLE-P025 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG5
- SYNPLE-P072 Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG2
- SYNPLE-P073 Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG3
- SYNPLE-P074 Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG4
- SYNPLE-P082 Wkład z odczynnikiem VHL-COOH-PEG2
- SYNPLE-P083 Wkład z odczynnikiem VHL-COOH-PEG3
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze bloki konstrukcyjne do degradacji białek.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość obsługi - protokoły są ładowane przez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Other Notes
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?