Przejdź do
Z2376
Zinquin
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic acid, Zinquin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.42
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(OCC(O)=O)cc3ccc(C)nc23
InChI
1S/C19H18N2O5S/c1-12-3-7-16(8-4-12)27(24,25)21-17-10-15(26-11-18(22)23)9-14-6-5-13(2)20-19(14)17/h3-10,21H,11H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
CGNKOBNGEFZRQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Zinquin has been used to detect intracellular zinc.
Biochem/physiol Actions
Zinquin is a membrane-permeant fluorophore. It is used to detect zinc in cells by UV fluorescence. Zinquin ethyl ester can be used to monitor the change in intracellular concentrations of Zn2+ in thymocytes and hepatocytes. The ester is excited at 368nm and emits at 490nm.
Other Notes
Free acid or salt as available
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)