Przejdź do
Z516805
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
1,000 mL
Material:
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical), three-neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pack of 1
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass , round bottom flask, three-neck (Vertical), three-neck
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
1,000 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z418714Z516732Z516783
description
vertical, capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
description
angled, capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
description
vertical, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
description
vertical, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
capacity
1,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
100 mL
capacity
500 mL
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
material
borosilicate glass , three-neck , round bottom flask, three-neck (Vertical)
material
three angled neck , glass (Clear), round bottom flask
material
three-neck (Vertical), borosilicate glass , round bottom flask
material
three-neck , borosilicate glass , three-neck (Vertical), round bottom flask
packaging
pack of 1
packaging
case of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
feature
closure type Standard Taper Joint
feature
closure type Standard Taper Joint
feature
closure type Standard Taper Joint
feature
closure type Standard Taper Joint
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)