Merck
402931
Potassium fluoride
ACS reagent, ≥99.0%
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
Beilstein:
3902818
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 885 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% K2SiF6
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
858 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wszechstronne źródło jonów fluorkowych stosowane w badaniach specyficznego dla jonów pęcznienia i pęcznienia amfolitycznych żeli polimerowych, w utlenianiu metali szlachetnych w HF w temperaturze pokojowej oraz w pomiarach polaryzowalności elektronowej jonów w polimerach halogenków alkalicznych.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingying Li et al.
Frontiers in chemistry, 8, 832-832 (2020-11-12)
The rare-earth nanocrystals containing Er3+ emitters offer very promising tools for imaging applications, as they can not only exhibit up-conversion luminescence but also down-conversion luminescence in the second near-infrared window (NIR II). Doping non-lanthanide cations into host matrix was demonstrated