Przejdź do
00413
DDMAB
≥94%
Synonim(y):
N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥94%
mol wt
299.49 g/mol
CMC
4.3
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252000640020P
DDMAB Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Millipore
252000
DDMAB
description
≥94%
description
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
CMC
4.3
CMC
4.3 mM
CMC
-
description
zwitterionic
description
-
description
-
mol wt
299.49 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
assay
≥94%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DDMAB
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)