Przejdź do
00541
Ruthenium Red
85.0-115.0% (calc. on dry basis, AT)
Synonim(y):
Ammoniated ruthenium oxychloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.35
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Colour Index Number:
77800
eCl@ss:
32150313
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
85.0-115.0% (calc. on dry basis, AT)
form
powder
impurities
~5% water
solubility
water: 10 mg/mL, clear to turbid
εmax
≥150 at 529-539 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
InChI key
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
General description
Ruthenium red is an inorganic cationic dye. It is also known as ammoniated ruthenium oxychloride. It is a large coordination complex consisting of three metal atoms connected by bridging oxygens, in addition to multiple amine ligands.
Application
Inhibits mitochondrial Ca2+ uniporter; capsaicin antagonist; blocks VR1 vanilloid receptor-coupled ion channels.
Ruthenium red is suitable for use in light microscopy to stain pectins. It is also used to stain glycosaminoglycans by employing a two-color staining method with alcian blue. It serves as a typical basic dye at a higher pH that stains nuclei, Nissl substance, cartilage matrix, and mast cell granules. Other applications involving light microscopy include staining resin-embedded material. Ruthenium red is an important component of fixatives of the bacterial glycocalyx.
Biochem/physiol Actions
Ruthenium red inhibits mitochondrial Ca2+ uniporter. It is a known capsaicin antagonist. Additionally, it is known to block VR1 vanilloid receptor-coupled ion channels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium Red
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)