Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-474-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916578
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
ign. residue
≤0.05%
mp
205-210 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Application
Substrate for the colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Acetylthiocholine iodide has been used as a substrate to determine anticholinesterase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?