Przejdź do
01640
Acridine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39210107
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
EC Number:
205-971-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120200
888,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
bp
346 °C (lit.)
mp
106-111 °C, 107-110 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot), carbon disulfide: soluble, diethyl ether: soluble, ethanol: soluble, hydrocarbons: soluble
fluorescence
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI key
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Application
The fluorescence intensity, fluorescence quantum yield, time of decay, and lifetime are dependent upon the solvent. For example, the fluorescence intensity varies from being moderately strong in aqueous solution and very weak in hydrocarbon solvents. Additionally, the quantum yield has been demonstrated to increase with decreasing temperatures, for all solvent conditions.
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 417 nm, there are lower maxima at 435, 400 and 460 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A236091A08570551850
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
≥96.5% (HPLC)
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot), carbon disulfide: soluble, diethyl ether: soluble, hydrocarbons: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acridine
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)