Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5Na2O10P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.16
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
240-314-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7563620
Assay:
≥90%
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
−20°C
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −29.6±1°, c = 0.5% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤10% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
ORKSTPSQHZNDSC-IDIVVRGQSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-diphosphate (ADP) is an adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases. ADP affects platelet activation through its interaction with purinergic receptors P2Y1 and P2Y12. Upon its conversion to adenosine by ecto-ADPases, platelet activation is inhibited via adenosine receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?