The purity of this product is not determined. It is tested and sold by activity rather than mass. The lot specific activity is reported in units per mL and can be found in the Certificate of Analysis. Please see the link below for sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF736758.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 986,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
biological source
bacterial (Corynebacterium glutamicum)
Quality Segment
form
solution
concentration
≥500000 U/mL
color
deep brown
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solution, deep brown, ≥500000 U/mL | description solution, dark brown | description Catalase, Aspergillus niger, CAS 9001-05-2, is a native, long-acting, extremely stable form of catalase that is active over a wide pH range (pH 1 - 12). | description aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein |
| form solution | form solution | form lyophilized powder | form aqueous solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color deep brown | color dark brown | color green | color - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| biological source bacterial (Corynebacterium glutamicum) | biological source bacterial (Micrococcus lysodeikticus) | biological source - | biological source bovine liver |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration and purity of the catalase?