Przejdź do
02370
Propyl gallate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024506
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.47
EC Number:
204-498-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
pH range
5.7-6.3
mp
146-149 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Propyl gallate is used as an anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes.
Preparation Note
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P313048710PHR1118
description
≥98.0% (HPLC)
description
powder
description
antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
mp
146-149 °C
mp
146-149 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl gallate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-79-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)