Przejdź do
03714
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Synonim(y):
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
904759000872762
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 10,000
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 500,000
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 500,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)