Przejdź do
90008
Blue Dextran
average mol wt 5,000
Synonim(y):
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic
form
powder
mol wt
average mol wt 5,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
727629047503714
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt 10,000
description
average mol wt 20,000
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)