Przejdź do
03907
Tioconazole
97%
Synonim(y):
1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, Thioconazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13Cl3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51302325
NACRES:
NA.85
EC Number:
265-973-8
MDL number:
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (NT), 97%
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: pyrimidine
Application
Tioconazole was used to study the synergistic mechanisms of antifungals on Candida albicans as well as significant drug-drug interactions in vivo.
Biochem/physiol Actions
Tioconazole is an antifungal medication of the imidazole class used to treat infections caused by fungus and yeast.It is more active than fluconazole or voriconazole against Candida glabrata mutant strains. It acts by membrane disruption and loss of intracellular ATP.
Packaging
10G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2808
description
97%
description
-
Quality Level
100
Quality Level
300
color
white to off-white
color
-
form
powder
form
powder
assay
≥96.5% (HPLC), 97%, 96.5-103.5% (NT)
assay
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
yeast, fungi
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tioconazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)