Przejdź do
04394
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160410
Biological source:
bacterial (Nitrospira spp.)
biological source
bacterial (Nitrospira spp.)
specific activity
≥10.0 U/g
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)