Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
422,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI key
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description PESTANAL®, analytical standard |
| form powder or crystals | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) agriculture |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hordenine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?