Przejdź do
04499
4-Ethylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
N-ethylmorpholine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
139 °C (lit.)
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm
suitability
suitable for protein sequencing
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Buffer constituent for the separation of basic peptides in anion-exchange chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10993204500
description
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
description
97%
description
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.442, n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
impurities
-
impurities
≤3% 4-methylmorpholine
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)