The product specification requires an emission wavelength range of 460-470nm. The product is not screened for excitation wavelength, however it is expected to fall within a range of 416 to 425 nm. The compound is typically used for real-time measurements for the release of inorganic phosphates during enzymatic reaction when MDCC is conjugated to a mutant phosphate-binding protein . Please see the link below to review a publication that may be of interest:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bi9804277
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
Informacje o tej pozycji
777,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C20H21N3O5/c1-3-22(4-2)14-6-5-13-11-15(20(27)28-16(13)12-14)19(26)21-9-10-23-17(24)7-8-18(23)25/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)
InChI key
IXQPRUQVJIJUEB-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC) | description suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPCE) | description ≥95% (HPLC), solid |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥95% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
MDCC phosphates release fluorescence assay reagent | - | - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What do the excitation/emission peaks of this dye look like?
1 answer-
Helpful?
-
![7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]coumarin BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/341/038/a7e0c464-8abe-4eb0-b253-6537f649d89c/640/a7e0c464-8abe-4eb0-b253-6537f649d89c.png)