Przejdź do
05316
Atto 647N maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Application
  • Preparation of homogeneous samples of double-labelled protein suitable for single-molecule FRET measurements.: This study explores the use of Atto 647N maleimide for the preparation of homogeneously double-labelled protein samples, facilitating precise single-molecule FRET measurements to analyze protein dynamics and interactions (Lerner et al., 2013).
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417844972876508
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
description
suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥80% (coupling to thiols)
assay
-
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)