Przejdź do
05511
N-Acetyl-Arg-Gly-Lys(acetyl)-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N2-Acetyl-L-arginylglycyl-N3-acetyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-lysinamide trifluoroacetate salt, Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40N8O7 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
600.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
Application
Novel fluorogenic assay for histone deacetylase activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7260C5429
description
≥98% (HPLC)
description
protease substrate
description
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)