Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D +21.0±2.0°
impurities
≤0.1% sulfated ash
mp
185-204 °C
solubility
water: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC) | description meets USP testing specifications |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98.0-102.0% |
| Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719), DHFRP1(573971), FPGS(2356), SLC19A1(6573), TYMS(7298) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methotrexate hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?