Przejdź do
06855
® PEG E 400
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
E 400, Glikol polietylenowy, Glikol polietylenowy 400, Makrogol 400
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mw 380-420 g/mol (from OH-value (56100*2/OHZ))
sustainability
Sustainability features
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
reducing substances, complies, ≤0.1% sulfated ash, ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum), ≤0.5 g acetic acid (per 100 g), ≤1 ppm ethylene oxide, ≤1 ppm lead (verified on random samples only), ≤1.0% water, ≤10 ppm dioxan, ≤15 ppm formaldehyde, ≤5 ppm heavy metals (verfied on random samples only), ≤620 ppm ethylene glycol
pH
4.5-7.0 (50 g/L)
viscosity
105-130 mPa.s(20 °C) (6.8-8.0 CS (98.9°C)
hydroxyl value
267‑295 mg KOH/g
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
suitability
complies for acidity or alkalinity
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is a biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Glikole polietylenowe Kollisolv są stosowane jako środki zagęszczające i wiążące żele w przemyśle farmaceutycznym.
Ten produkt klasy badawczej jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pracach badawczo-rozwojowych.
Other Notes
Gatunki PEG E Kollisolv to glikole polietylenowe (makrogole) o różnej masie cząsteczkowej.
Legal Information
Kollisolv is a registered trademark of BASF
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91462PHR28911546445
description
-
description
-
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
mol wt
average Mw 380-420 g/mol (from OH-value (56100*2/OHZ))
mol wt
average Mw 285-315 g/mol (from OH-value (56100*2)/OHZ)
mol wt
-
mol wt
Mw 380-420
impurities
≤620 ppm ethylene glycol, ≤5 ppm heavy metals (verfied on random samples only), ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum), ≤10 ppm dioxan, ≤15 ppm formaldehyde, reducing substances, complies, ≤1 ppm lead (verified on random samples only), ≤0.1% sulfated ash, ≤1.0% water, ≤0.5 g acetic acid (per 100 g), ≤1 ppm ethylene oxide
impurities
≤1 ppm lead (verified on random samples only), 620 ppm ethylene oxide, 0.5 g acetic acid (per 100 g), ≤1 ppm ethylene oxide, ≤15 ppm formaldehyde, ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum), reducing substances, complies, ≤10 ppm dioxan, ≤1.0% water, ≤5 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤0.1% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
-
viscosity
105-130 mPa.s(20 °C) (6.8-8.0 CS (98.9°C)
viscosity
80-105 mPa.s(20 °C) (5.4-6.4 CS (98.9°C))
viscosity
-
viscosity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the chemical grade of this specific product?
    1 answer
    1. This product is intended for general laboratory research use only. This material has not been tested for any specific application and does not meet any agency or compendial standards.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?