Przejdź do
06863
Glycoursodeoxycholic acid
≥96.0% (TLC)
Synonim(y):
N-(3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, N-[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, GUDCA, Glycylursodeoxycholic acid, Ursodeoxycholylglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.62
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150319
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
Application
  • Glycoursodeoxycholic Acid Alleviates Arterial Thrombosis via Suppressing Diacylglycerol Kinases Activity in Platelet.: Highlights the therapeutic potential of Glycoursodeoxycholic acid in alleviating arterial thrombosis by inhibiting diacylglycerol kinase activity in platelets (Yang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Secondary bile acid derived from acyl glycine. Glycoursodeoxycholic Acid (GUDCA) is reported to have cytoprotective and anti-inflammatory effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700263P
description
≥96.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥96.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
synthetic
biological source
-
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycoursodeoxycholic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)