Przejdź do
06892
(+)-Lariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3R,4R)-Tetrahydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-furanmethanol, 4-[(2S,3R,4R)-4-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methoxyphenol, NSC 329247
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5080,00 zł
4318,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4560057
4318,00 zł
Cena katalogowa5080,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1cc(C[C@H]2CO[C@@H]([C@H]2CO)c3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H24O6/c1-24-18-8-12(3-5-16(18)22)7-14-11-26-20(15(14)10-21)13-4-6-17(23)19(9-13)25-2/h3-6,8-9,14-15,20-23H,7,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,20+/m0/s1
InChI key
MHXCIKYXNYCMHY-AUSJPIAWSA-N
General description
Lariciresinol(LA) is a dietary phytoestrogen plant lignan. It is one of the main active phytochemicals in many traditional medicinal plants and cereals.
Application
Lariciresinol has been used as a reference standard:
  • in the purification, identification, and analysis of lignan phytoestrogens and lignan glycosides
  • for the determination of the enantiomeric composition of lariciresinol from the pinoresinol to lariciresinol reduction reaction using high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • forqualitative and quantitative analysis of lignans in seven types of triticalegrain using ultra-performance liquid chromatography (UPLC)
Biochem/physiol Actions
Lariciresinol is a potent dietary antioxidant and a radical scavenger by potentially chelating catalytic Fe2+ ions. It exerts antimicrobial effects against foodborne pathogens S. aureus and E. coli O157:H7. Lariciresinol is an effective anticancer agent that inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human HepG2 cells in vitro. It also displays anti-inflammatory and anti-diabetic effects in vitro and in vivo studies respectively.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80532
description
≥95.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)