Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2470,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 655 nm
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 655 nm ± 3 nm)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90.0% (sum of isomers, HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence, suitable for coupling to amines |
| fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility acetonitrile: soluble, DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥90% (HPCE) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥90.0% (sum of isomers, HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?