Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
extent of labeling
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 650.0-656.0 nm Amax
suitability
suitable for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC([N+](=C3C1=CC4=Nc5c(cc6c(c5)CCCN6CC)OC4=C3)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
InChI key
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence, suitable for coupling to amines | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?