Przejdź do
0712410
2-(2-Nitrophenyl)propyl chloroformate
~95% chlorine basis
Synonim(y):
NPPOC chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10ClNO4
Masa cząsteczkowa:
243.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7642748
assay
~95% chlorine basis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)