Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
404,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
fluorescence
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C12H11NO4/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
QEQDLKUMPUDNPG-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC) | description 97% | description 97% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 350 nm; λem 433 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - |
| form powder | form powder | form solid |
| solubility aqueous base: soluble, DMSO: soluble, DMF: soluble | solubility H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C | solubility - |
| assay ~90% (HPLC) | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?