Merck
08535
DL-Dihydrozeatin
≥98.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1215977
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CO)CCNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
XXFACTAYGKKOQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Dihydrozeatin can be converted into zeatin by the enzyme zeatin reductase. It has been identified as a plant growth cytokinin that stimulates flower bud formation.
Metabolite in zeatin biosynthesis, metabolism in radish seedlings, conversion of Zeatin to Dihydrozeatin in Phaseolus Embryos.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)