Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 562 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)c(N)cc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-20-25(13-17)34-26-14-18(32(7-3)8-4)10-12-21(26)28(20)22-16-24(30)23(29)15-19(22)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LJSMMWFTVBPRDS-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?