Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence, corresponds for gel electrophoresis | suitability suitable for fluorescence, corresponds for gel electrophoresis | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble (readily soluble) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?