Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2950,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV absorption
λ: 500-506 nm Amax
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence, corresponds for gel electrophoresis | suitability suitable for fluorescence, corresponds for gel electrophoresis | suitability suitable for fluorescence, corresponds for gel electrophoresis | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| UV absorption λ: 500-506 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?