Przejdź do
09626
Protoporphyrin IX dimethyl ester
~90% (HPLC)
Synonim(y):
Dimethyl 8,13-divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, Ooporpyhrin dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
226-870-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
381574
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
225-228 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble, THF: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI key
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
Application
Protoporphyrin IX dimethyl ester has been demonstrated to a potent photosensitizer of human nasopharyngeal carcinoma.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
258385P8293282820
description
~90% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥95%
description
guanylate cyclase inhibitor
assay
~90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥92% (HPLC)
Gene Information
human ... TERT(7015)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble, THF: soluble, ethyl acetate: soluble, diethyl ether: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
solubility
-
mp
225-228 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)