Unfortunately, we do not have any Protoporphyrin IX that is classified as non-animal origin.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
Nazwa produktu
Protoporphyrin IX, ≥95%
biological source
Porcine
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown
fluorescence
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP), λex 409 nm; λem 633 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
InChI key
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥90% (HPLC) | description guanylate cyclase inhibitor | description ~90% (HPLC) |
| solubility DMF: methanol (1:1): soluble-10 mg/mL, dark red-brown | solubility - | solubility - | solubility diethyl ether: soluble, chloroform: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble, ethyl acetate: soluble, acetone: soluble, THF: soluble |
| assay ≥95% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥92% (HPLC) | assay ~90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source Porcine | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Dear Sir / Madam, Is any of your Protoporphyrin IX / Hemine products (sodium salt, ester, free acid) be classified as non-animal origin / sufficiently processed proven by analytical testing to show that the products are free of biological contaminants?