Przejdź do
09963
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
Synonim(y):
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
39020601
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
hydroxylpropoxyl content, ~9%
color
faint beige
viscosity
~15 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C)
solubility
water: 100 mg/10 mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Application
(Hydroxypropyl)methyl cellulose (HPMC), an inert viscoelastic polymer is used as an emulsifier, thickening and suspending agent similar to animal gelatin. HPMC is used in the development of controlled-delivery medicament.
Thickener for aqueous and non-aqueous systems, clear films with grease resistance, binders, lubricants, steric stabilizer and water retention aid.
Features and Benefits
Dissolves in water, undergoes reversible gelation upon heating, non-ionic, does not complex with ionic species and is surface active and enzyme resistant. Solutions are pseudoplastic.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9262423238H7509
description
-
description
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
average Mn ~10,000
description
viscosity 2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
faint beige
color
beige
color
-
color
white to off-white
composition
hydroxylpropoxyl content, ~9%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Hydroxypropyl)methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the molecular weight (Mw) of Sigma-Aldrich product 09963 (hydroxypropyl methylcellulose, HPMC), and is this value specified or only estimated based on viscosity grade?
    1 answer
    1. Molecular weight is not tested for this polymer. The product is characterized by its viscosity (15 mPa·s, 2% in water at 25°C) and substitution level rather than a defined Mw.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?