Przejdź do
10419
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid hemimagnesium salt hydrate
suitable for fluorescence, ≥95.0% (T)
Synonim(y):
1,8-ANS magnesium salt, ANSA magnesium salt, Magnesium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate hydrate, N-Phenyl peri acid magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12Mg0.5NO3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.49 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-004-7
Beilstein/REAXYS Number:
4834623
MDL number:
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
λmax
465-475 nm
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
General description
ANSA (8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid) is a hydrophobic polarity sensitive fluorescent dye useful as a site probe to detect conformational changes in cell and micelle membranes and molecules such as proteins. ANSA is also used as a fluorescent probe for the estimation of the critical micelle concentration (CMC) of surfactants.
Features and Benefits
Fluorescent probe for the estimation of the CMC of surfactants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A514410416216909
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (T)
description
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
description
technical, ≥90% (NT)
description
97%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble, NaOH: 1 N
solubility
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)