Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1120,00 zł |
100 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
mp
142-143 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
InChI key
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC) | description 97% | description 99% | description - |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 97% | assay 99% | assay - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?