Przejdź do
108319
TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6110,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 170,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
40 170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Manufactured under appropriate controls for use as a raw material in BioProcessing
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, tested, Microbial, tested, Trace Metals, tested
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
foreign activity
Cytotoxicity, contains (tested), DNase, contains (tested), NICKase, contains (tested), Protease, contains (tested), RNase, contains (tested)
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Application
Tris HCl is a commonly used biological buffer. Tris/Tris HCl as a buffering system has a very broad usage in biological systems for biopharmaceutical manufacturing, cell culture, diagnostics and molecular biology. The pKa of Tris is 7.77 which corresponds closely to a physiological pH of 7.36.
Tris HCl is used as the conjugate buffer component with Tris/Tromethamine/Trizma in biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream applications), electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Other Notes
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR929310831510812846001
description
EMPROVE® EVOLVE
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
EMPROVE® EVOLVE
description
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
impurities
Endotoxin, tested, Trace Metals, tested, Microbial, tested
impurities
-
impurities
Trace Metals, tested, Endotoxin, tested, Microbial, tested
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
foreign activity
Cytotoxicity, contains (tested), NICKase, contains (tested), RNase, contains (tested), DNase, contains (tested), Protease, contains (tested)
foreign activity
-
foreign activity
RNase, contains (tested), DNase, contains (tested), Cytotoxicity, contains (tested), Protease, contains (tested), NICKase, contains (tested)
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRIS hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia