Przejdź do
11557
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N6O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Application
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt has been used:
  • in the radical scavenging assay to test the antioxidant property of Pinus densiflora bark (PDB) extracts
  • to test the antioxidant capacity (AOC) of Aloe vera samples
  • as a substrate for streptavidin-horse radish peroxidase (HRPO) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is green in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS). Recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
Other Notes
Chromogenic substrate for peroxidase; The ABTS-H2O2-peroxidase system in EIA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9941A1888194430
description
≥98% (HPLC)
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
tablet
form
powder
form
powder, crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
WGK
WGK 2
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)