Przejdź do
13264
Solanidine
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
2091,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.64
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
201-309-5
MDL number:
626,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
Biochem/physiol Actions
A poisonous steroid alkaloid derived from cholesterol and L-Arginine that is present in plants of the Solanaceae family. Solanidine is an inhibitor of serum cholinesterases in humans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL85774S3757PHL80074
Solanidine phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidine
α-Solanine phyproof® Reference Substance
PHL80074
α-Solanine
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
from potato sprouts, ≥95%
description
phyproof® Reference Substance
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solanidine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)