Przejdź do
13520
S-Benzylisothiourea hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
S-Benzylthiuronium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.70
EC Number:
208-688-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3656719
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
mp
172-177 °C
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
functional group
amine, phenyl, thioether
SMILES string
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
InChI key
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
General description
S-Benzylisothiourea reacts with ethyl-γ-bromoacetoacetate to yield 2-benzylthio-4-benzylthio-methyl-6-hydroxypyrimidine.
Application
S-Benzylisothiourea hydrochloride was used to study the preparation, physical properties and supramolecular crystal structure of the ionic compound bis-(S-Benzylthiuronium)chloranilate.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)