Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
3 x 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 890,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 48 130,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 72 310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
pKa
6.1
mp
>300 °C (lit), >300 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BioXtra, ≥99.0% (T) | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder or crystals |
| impurities Endotoxin, microbial, and trace metals, tested | impurities - | impurities - | impurities Insoluble matter, passes filter test, DNases, none detected, Proteases, none detected, RNases, none detected, Phosphatases, none detected |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability suitable for Western blot, suitable for DNase I test, suitable for molecular biology |
| useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 |
| foreign activity Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested | foreign activity - | foreign activity DNase, none detected, RNase, none detected, NICKase, none detected, protease, none detected | foreign activity RNase, none detected, protease, none detected, NICKase, none detected, DNase, none detected |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia