Przejdź do
137277
L-Arginine monohydrochloride
EMPROVE® EXPERT, EP, JP, USP
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
687,00 zł
3 x 100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 030,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
24 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.5—17.1%, sulfate (SO42-): ≤0.030%
cation traces
NH4+: ≤0.02%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Arginine is a non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Arginine monohydrochloride is a modified version of L-Arginine with improved solubility.
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A459911039A6969
description
EMPROVE® EXPERT, EP, JP, USP
description
-
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
description
not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
impurities
endotoxin, residual solvents
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
impurities
≤0.3% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test
impurities
endotoxin, tested
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
cation traces
NH4+: ≤0.02%
cation traces
As: ≤1.0 ppm, heavy metals: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm, As: ≤1 ppm
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia