Przejdź do
14650C
EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL NS0 is an animal-component free, protein-free, chemically defined, serum-free medium developed for the long-term growth of NS0-related cells in suspension culture. The NS0 cells are clonal derivatives of the parent NS1 cell line and are capable of growth in suspension culture. NS0 hybridoma suspension cultures can be subcultured direclty into EX-CELL NS0 from serum-supplemented or serum-free media. Suspension cultures in EX-CELL NS0 have been carried for more that 50 passages with no loss of growth or viability.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14405C14581C
description
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
description
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
components
L-glutamine: 4.717 g/L
NaHCO3: 0.33 g/L
glucose: 9.434 g/L
HEPES: no
components
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)