Przejdź do
14581C
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160703
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL MDCK is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) and related cells. The cells, in an attachment culture, can be subcultured directly into EX-CELL MDCK from serum-supplemented media without adaptation. Cell densities and doubling times achieved under serum-free conditions are comparable to those achieved in a serum-supplemented culture.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14650C
description
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
components
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10124-36-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)