Przejdź do
14951
2-[(1E)-2-(4-Azidophenyl)ethenyl]-6-methoxybenzothiazole
azide clickable fluorogenic marker 453
Synonim(y):
(E)-6-Methoxy-2-(4-azidostyryl)-1,3-benzothiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
23580408
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI key
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)