Przejdź do
15205
Blasticidine S hydrochloride
Synonim(y):
Blasticidin S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N8O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.90
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
water: soluble, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
agriculture
environmental
mode of action
protein synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
InChI key
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
General description
Blasticidin S belongs to the aminoacylnucleoside class of antibiotics. It inhibits protein synthesis in bacteria and eukaryotes. It also has fungicidal properties and prevents rice blast disease.
Chemical structure: nucleoside
Application
Blasticidin S is used as a selection agent for transformed cells that contain the resistance genes bls, bsr, or BSD. Blasticidiin S has been used to select HEK293-T cells with TLR-2 constructs and HEK-D5 cells . It is also used to study protein synthesis at the level of peptide bond formation.
Biochem/physiol Actions
Blasticidin S inhibits hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors. It enhances the binding of tRNA to the large subunit of ribosomes and to an extent inhibits peptide bond formation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Storage class (TRGS 510): Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203350LVCAS9BSTCAS9BST
description
-
description
-
description
-
description
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
water: soluble, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, soluble in?
    1 answer
    1. Blasticidine S hydrochloride should be soluble in water at a concentration of 5 - 10 mg/mL. It is also soluble in acetic acid (concentration not reported).
      Helpful?
  4. How should aqueous solutions of Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, be stored?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Blasticidine S hydrochloride should be stored in aliquots at -20°C.  Aqueous solutions at a pH °C or for 6 to 8 weeks at -20°C.  Avoid alkaline pH, and do not subject solutions to freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review