Przejdź do
15826
Tetradecyl-β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
n-Tetradecyl β-D-maltopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.67
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5458950
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mol wt
538.67 g/mol
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D765819181N1884
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
β-maltosidase substrate
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
538.67 g/mol
mol wt
482.56 g/mol
mol wt
average mol wt 38,000
mol wt
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)